Gallussäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
8.42649.0025EA 31.4 CHF
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
Gallussäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Gallussäure
Formel: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Siedepunkt: 501 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 251…252 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-Nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366