Natriumsalicylat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
28068.296EA 181 CHF
28068.296 28068.460
Natriumsalicylat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %