Natriumsalicylat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Salicylsäure Natriumsalz2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz
28065.230EA 74.6 CHF
28065.230
Natriumsalicylat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
MW: 160,10 g/mol
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm