Natriumsalicylat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
1.06601.0250EA 67.8 CHF
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
Natriumsalicylat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C