Natriumsalicylat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: Salicylsäure Natriumsalz2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz
567630-5EA 111 CHF
567630-5
Natriumsalicylat, Millipore®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
MW: 160,10 g/mol
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819