4-Isopropoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14351.09 A14351.18 A14351.30
A14351.09EA 74.6 CHF
A14351.09 A14351.18 A14351.30
4-Isopropoxybenzoesäure ≥99%
4-Isopropoxybenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 13205-46-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° MDL No.: MFCD00044318
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044318
CAS-Nummer: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4