N-Phenylanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 24.5 CHF
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
N-Phenylanthranilsäure 98%
N-Phenylanthranilsäure
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…187 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002421
CAS-Nummer: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %