3-Aminosalicylsäure, Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 458 CHF
ICNA0215476990 ICNA0215476980
3-Aminosalicylsäure, Pulver
3-Aminosalicylsäure
Soluble in KOH, clear solution.
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 290 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010299
CAS-Nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0