Natriumbenzoat
Lieferant: Roth Carl
8548.1 8548.2
ROTH8548.1EA 32.3 CHF
ROTH8548.1 ROTH8548.2
Natriumbenzoat
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Melting Pt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654