Dimethylphthalat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 1,2-BenzoldicarbonsäuredimethylesterPhthalsäuredimethylester
ROTH4576.1EA 66.2 CHF
ROTH4576.1
Dimethylphthalat
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 283,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 146 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281