Dibutylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyms: Dibutyl phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM13670.1 CILDLM13670.25
PROOCILDLM13670.1EA 1480 CHF
PROOCILDLM13670.1 PROOCILDLM13670.25
Dibutylphthalat-[Ring-D4] (98% D)
Dibutylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₆H₁₈D₄O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93952-11-5
UN: 3082
ADR: 9,III