Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
1.06756.5000 1.06756.9024
1.06756.5000EA 809 CHF
1.06756.5000 1.06756.9024
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₈H₇NaO₃
Melting Pt: > 125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016470
CAS-Nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1