Methyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 4-HydroxybenzoesäuremethylesterMethylparaben
47889.EA 44.4 CHF
47889.
Methyl-4-hydroxybenzoat
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…128 °C
Dichte: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/24/26659324.jpg