Methyl-4-hydroxybenzoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 4-HydroxybenzoesäuremethylesterMethylparaben
ACRO126960025EA 360 CHF
ACRO126960025 ACRO126960100 ACRO126961000 ACRO126965000
Methyl-4-hydroxybenzoat 99%
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 298,6 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 125…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %