Methyl-4-aminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 114 CHF
A11715.14 A11715.22 A11715.36
Methyl-4-aminobenzoat 98%
Methyl-4-aminobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110…114 °C
Dichte: 1.216 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007891
CAS-Nummer: 619-45-4
EINECS: 210-598-7