Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 21.9 CHF
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat 99+%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (0,02 -rr)
Melting Pt: 62…65 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009115
CAS-Nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test