4-Hydroxybenzhydrazid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 73.8 CHF
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzhydrazid 98%
4-Hydroxybenzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 370
Melting Pt: 260…264 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007605
CAS-Nummer: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %