Salicylamid ≥99%, weißes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxybenzamide
0210283591 0210283525
ICNA0210283591EA 621 CHF
ICNA0210283591 ICNA0210283525
Salicylamid ≥99%, weißes Pulver
Salicylamid
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 137 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS-Nummer: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480