3-Aminobenzamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
339080010 339080050 339080250
ACRO339080010EA 38.7 CHF
ACRO339080010 ACRO339080050 ACRO339080250
3-Aminobenzamid 98%
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 111…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007989
CAS-Nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %