Anthranilamid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Aminobenzamide
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 31.4 CHF
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Anthranilamid 99+%
Anthranilamid
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 111…114 °C (dec.)
Flash-Pt: 198 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007981
CAS-Nummer: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %