3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
305600050 305600250
ACRO305600050EA 53.4 CHF
ACRO305600050 ACRO305600250
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid 98%
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 68…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000674
CAS-Nummer: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %