Benzoylchlorid 96-100%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Benzoesäurechlorid
21843.298EA 0 CHF
21843.298
Benzoylchlorid 96-100%, TECHNICAL
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼–0,6 °C
Dichte: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000653
CAS-Nummer: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96 - 100 %
n 20/D 1.552 - 1.554