Arsenic limit test apparatus
Lieferant: Neubert
NEUB23900031002920EA 494 CHF
NEUB23900031002920
Arsenic limit test apparatus
Aufschlusssysteme Geräte zum Nachweis von Spurenelementen
This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Complete unit with four parts with springs, attachment and tension springs.
Zertifizierungen: Pharmeuropa 28.2; Ph.Eur 2.4.2 method A, EP 9.4