3,6-Dihydroxyphthalonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
232050050 232050250
ACRO232050050EA 40.7 CHF
ACRO232050050 ACRO232050250
3,6-Dihydroxyphthalonitril 98%
3,6-Dihydroxyphthalonitril
Formel: C₈H₄N₂O₂
Melting Pt: >230 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001790
CAS-Nummer: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %