3-Chlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 161 CHF
A10283.06 A10283.03 A10283.14
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (1 mmHg)
Melting Pt: ∼ 21 °C
Dichte: 1.499
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051697
CAS-Nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II