1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
B24834.06
B24834.14
B24834.22
B24834.06EA
68.7
CHF
B24834.06
B24834.14
B24834.22
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol ≥98%
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Formel:
C₈H₉ClO₂ MW: 172,61 g/mol Siedepunkt: 234 °C Melting Pt: 32…36 °C Flash-Pt: 112 °C (233 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008382 CAS-Nummer: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |