4-Amino-2-chlorphenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Chloro-4-hydroxyaniline
B23420.03
B23420.06
B23420.14
AB131342.0001
B23420.03EA
111
CHF
B23420.03
B23420.06
B23420.14
ABCRAB131342.0001
4-Amino-2-chlorphenol 99%
4-Amino-2-chlorphenol
Purity: 99%
CAS No.: 3964-52-1
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 150-153°
MDL No.: MFCD00128891
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Melting Pt: 150…153 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128891 CAS-Nummer: 3964-52-1 |