4-Chlorphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14966.06 A14966.14 A14966.22
A14966.06EA 39.5 CHF
A14966.06 A14966.14 A14966.22
4-Chlorphenylisocyanat ≥98%
4-Chlorphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 104-12-1 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5618 Odour: Pungent Melting Point: 29-31° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 386235 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002024
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153.57 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 1.200
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002024
CAS-Nummer: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable