4-Chlorphenylisocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
166560250 166561000 166565000
ACRO166560250EA 35.6 CHF
ACRO166560250 ACRO166561000 ACRO166565000
4-Chlorphenylisocyanat 98%
4-Chlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153.57 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 1.26 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002024
CAS-Nummer: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm