4-Chlorbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13809.09 A13809.18 A13809.30
A13809.09EA 97.1 CHF
A13809.09 A13809.18 A13809.30
4-Chlorbenzamid ≥98%
4-Chlorbenzamid
Purity: 98+% CAS No.: 619-56-7 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 774622
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155.58 g/mol
Siedepunkt: 314
Melting Pt: 176…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007993
CAS-Nummer: 619-56-7
EINECS: 210-601-1