Jars, round, wide mouth, PET with thread
Lieferant: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 743 CHF
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Dosen Dosen, Universal
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Bestellinformation: Screw lids must be ordered seperately.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904