3-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: (3-Chlorphenyl)metaborsäure3-ChlorbenzolboronsäureDihydroxy(3-chlorphenyl)boran
MOLE66647138-5GEA 0 CHF
MOLE66647138-5G
3-Chlorphenylboronsäure
3-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161354
CAS-Nummer: 63503-60-6