Chlorbenzol HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
H27688.AU H27688.0F
H27688.AUEA 237 CHF
H27688.AU H27688.0F
Chlorbenzol HPLC
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 130
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM