4-(Methylthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
207150500 207150050
ACRO207150500EA 156 CHF
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Methylthio)benzaldehyd 97%
4-(Methylthio)benzaldehyd
Formel: C₈H₈OS
Siedepunkt: 86…90 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1.14 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00006948
CAS-Nummer: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %