Vanillin
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107
ROTH5108.1EA 133.25 CHF
ROTH5108.1
Vanillin
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg