p-Anisaldehyd
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Anisaldehyd
ROTH7201.1EA 37.6 CHF
ROTH7201.1
p-Anisaldehyd
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0…2 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003385
CAS-Nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666