1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
385290050 385290250
ACRO385290050EA 47.7 CHF
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol 98%
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Melting Pt: 62…65 °C
MDL Number: MFCD00031363
CAS-Nummer: 13288-06-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %