1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
385260050 385260250
ACRO385260050EA 48.1 CHF
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol 97%
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 39 °C
MDL Number: MFCD07783648
CAS-Nummer: 13831-59-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %