2,4,6-Tribromanisol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17664000EA 204 CHF
EHERC17664000
2,4,6-Tribromanisol
2,4,6-Tribromanisol
Formel: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Siedepunkt: 297…299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84…88 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00192510
CAS-Nummer: 607-99-8