4-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26369.03EA 111 CHF
H26369.03 H26369.06
4-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
4-Brom-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061907
CAS-Nummer: 144292-32-0
EINECS: None