2-Brom-5-fluoranisol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
208
CHF
H26325.06
H26325.14
2-Brom-5-fluoranisol ≥97%
2-Brom-5-fluoranisol
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Siedepunkt: 143…145 °C Dichte: 1.599 Flash-Pt: 90 °C (194 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973752 CAS-Nummer: 450-88-4 |