1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06 B20106.14
B20106.06EA 218 CHF
B20106.06 B20106.14
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol ≥97%
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Purity: 97% CAS No.: 5905-69-1 Molecular Formula: C7H5BrF2O Formula Weight: 223.02 Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 96-98°/15mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00221465
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.631
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221465
CAS-Nummer: 5905-69-1
ADR: 3,III