2-Brom-6-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
124
CHF
H25774.06
H25774.14
2-Brom-6-fluoranilin ≥98%
2-Brom-6-fluoranilin
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Formel:
C₆H₅BrFN Dichte: 1.674 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01310982 CAS-Nummer: 65896-11-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |