2-Brom-5-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 124 CHF
B24901.06 B24901.14
2-Brom-5-fluoranilin ≥98%
2-Brom-5-fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 42…46 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070750
CAS-Nummer: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III