Messkolben, Klasse A, Trapezform, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
2.36408 2.36403 2.36404 2.36406 2.36407 2.36402 2.36401
BRND2.36408EA 87.7 CHF
BRND2.36408 BRND2.36403 BRND2.36404 BRND2.36406 BRND2.36407 BRND2.36402 BRND2.36401
Messkolben, Klasse A, Trapezform, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftung in kontrastreichem blauem Emaille
  • DE-M-Markierung
  • Gesamtbestellung aus einer Charge, Chargenzertifikat enthalten
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042