1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 125 CHF
B25289.06 B25289.14
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol ≥98%
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 2.300
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042578
CAS-Nummer: 202865-72-3