1,4-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18135.03 A18135.06 A18135.14
A18135.03EA 71.5 CHF
A18135.03 A18135.06 A18135.14
1,4-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 344-03-6 Molecular Formula: C6Br2F4 Formula Weight: 307.87 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00000309
Formel: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000309
CAS-Nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5