4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21449.06 B21449.14
B21449.06EA 52.7 CHF
B21449.06 B21449.14
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 56518-42-4 Molecular Formula: C9H9BrO4 Formula Weight: 261.07 Melting Point: 254-258° MDL No.: MFCD01632140
Formel: C₉H₉BrO₄
MW: 261,07 g/mol
Melting Pt: 254…258 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632140
CAS-Nummer: 56518-42-4