4-Brom-2-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27541.06
H27541.03
H27541.06EA
110
CHF
H27541.06
H27541.03
4-Brom-2-nitrobenzoesäure ≥97%
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99277-71-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 165-169°
MDL No.: MFCD01013599
Formel:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Melting Pt: 165…169 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01013599 CAS-Nummer: 99277-71-1 |