4-Bromphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromobenzeneboronic acid, (4-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-bromophenyl)borane, (4-Bromophenyl)metaboric acid
L01565.03
L01565.06
L01565.14
L01565.03EA
51.3
CHF
L01565.03
L01565.06
L01565.14
4-Bromphenylboronsäure ≥97%
4-Bromphenylboronsäure
Purity: 97+%
CAS No.: 5467-74-3
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 282-286°
Beilstein Reference: 2936347
Formel:
C₆H₆BBrO₂ MW: 200.83 g/mol Melting Pt: 282…286 °C Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002104 CAS-Nummer: 5467-74-3 EINECS: 226-779-9 |